Läs mer
Saquinavirmesylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15567729 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15567729 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15567729 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461231000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saquinavir mesylate
CAS 149845-06-7
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C38H50N6O5·CH4O3S
Kvantitet 100 mg
Synonym saquinavir mesylate, invirase, fortovase, saquinavir mesilate, saquinavir, mesylate, unii-uhb9z3841a, saquinavir monomethanesulfonate salt, saquinavir mesylate aids initiative, invirase tn, dsstox_cid_3835
InChI-nyckel IRHXGOXEBNJUSN-YOXDLBRISA-N
LEDER CC(C)(C)NC(=O)C1CC2CCCCC2CN1CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C(CC(=O)N)NC(=O)C4=NC5=CC=CC=C5C=C4)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn (2S)-N-[(2S,3R)-4-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylkarbamoyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-lH-isokinol in-2-yl]-3-hydroxi-l-fenylbutan-2-yl]-2-(kinolin-2-karbonylamino)butandiamid; metansulfonsyra syra
Molekylvikt (g/mol) 766.95
PubChem CID 60934
ChEBI CHEBI:32121
Formel vikt 766.95
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.