Läs mer
SAR-20347, MedChemExpress
Beskrivning
SAR-20347 is an inhibitor of TYK2, JAK1, JAK2 and JAK3 with IC50s of 0.6, 23, 26 and 41 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SAR-20347 |
| CAS | 1450881-55-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H18ClFN4O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (224.80 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(C1=C(NC2=CC=C(C(N3CCOCC3)=O)C=C2)OC(C4=C(F)C=CC=C4Cl)=N1)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.84 |
| Formel vikt | 444.84 |
| Visa mer |