Läs mer
SAR-260301, MedChemExpress
Beskrivning
SAR-260301 is an orally available and selective PI3Kβ inhibitor with an IC50 of 23 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SAR-260301 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1260612-13-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H22N4O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (352.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N=C(CC(N2[C@@H](C)CC3=C2C=CC=C3)=O)NC(N4CCOCC4)=C1 |
| Visa mer |