Läs mer
SAR125844, MedChemExpress
Beskrivning
SAR125844 is a potent, highly selective, reversible and ATP-competitive MET receptor tyrosine kinase (RTK) inhibitor, with an IC50 of 4.2 nM. Shows inhibition of MET autophosphorylation in cell-based assays.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SAR125844 |
| CAS | 1116743-46-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H23FN8O2S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 45 mg/mL (81.72 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCN1CCOCC1)NC2=NC3=CC=C(SC4=NN=C5C=CC(C6=CC=C(F)C=C6)=NN54)C=C3S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 550.63 |
| Formel vikt | 550.63 |
| Visa mer |