Läs mer
SAR131675, MedChemExpress
Produktkod. 16466538
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16466538 10 mg
1 options
Produktkod. 16466538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15458
MedChemExpress SAR131675 is a potent and selective VEGFR3 inhibitor with an IC50 of 23 nM.
SAR131675 is a potent and selective VEGFR3 inhibitor with an IC50 of 23 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SAR131675
CAS 1433953-83-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22N4O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (279.03 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C1C(C(NC)=O)=C(N)N(CC)C2=NC(C#C[C@@](COC)(C)O)=CC=C21
Molekylvikt (g/mol) 358.39
Formel vikt 358.39
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease