Läs mer
SAR405, MedChemExpress
Beskrivning
SAR405 is a first-in-class, selective, and ATP-competitive PI3K class III (PIK3C3) isoform Vps34 inhibitor (IC50=1.2 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SAR405 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1523406-39-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 2 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H21ClF3N5O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 27 mg/mL (60.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C1N(C2=NC(N3[C@H](C)COCC3)=C1)CC[C@@H](C(F)(F)F)N2CC4=CC(Cl)=CN=C4 |
| Visa mer |