Läs mer
SAR405 R enantiomer, MedChemExpress
Produktkod. 16480166
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480166 2 mg
16465198 10 mg
16437927 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16480166 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12481A
MedChemExpress SAR405 R enantiomer is the less active enantiomer of SAR405. SAR405 is a PIK3C3/Vps34 inhibitor.
SAR405 R enantiomer is the less active enantiomer of SAR405. SAR405 is a PIK3C3/Vps34 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SAR405 R enantiomer
Fysisk form Solid
CAS 1946010-79-2
Färg Off-White
Kvantitet 2 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21ClF3N5O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (225.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C=C(N2[C@H](C)COCC2)N=C3N1CC[C@H](C(F)(F)F)N3CC4=CC(Cl)=CN=C4
Molekylvikt (g/mol) 443.85
Formel vikt 443.85
Procent renhet 99.78%