missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SAR407899 hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16466876
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466876 100 mg
16439297 5 mg
16416748 10 mg
16412827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16466876 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15687

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress SAR407899 hydrochloride is a selective, potent and ATP-competitive ROCK inhibitor, with an IC50 of 135 nM for ROCK-2, and Kis of 36 nM and 41 nM for human and rat ROCK-2, respectively.

SAR407899 hydrochloride is a selective, potent and ATP-competitive ROCK inhibitor, with an IC50 of 135 nM for ROCK-2, and Kis of 36 nM and 41 nM for human and rat ROCK-2, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material SAR407899 hydrochloride
CAS 923262-96-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H17ClN2O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (178.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (89.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC=C1)C(C1=C2)=CC=C2OC3CCNCC3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 280.75
Formel vikt 280.75
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.