Läs mer
SAR7334 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
SAR7334 hydrochloride is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SAR7334 hydrochloride |
| CAS | 1333207-63-8 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24Cl3N3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (226.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (113.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N[C@@H](C1)CCCN1[C@@H]2CC3=CC=CC=C3[C@H]2OC4=CC=C(C#N)C=C4Cl.Cl.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 440.79 |
| Formel vikt | 440.79 |
| Visa mer |