Läs mer
SAR7334, MedChemExpress
Beskrivning
SAR7334 is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SAR7334 |
| CAS | 1333210-07-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22ClN3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 370 mg/mL (1005.79 mM) |
| LEDER | N[C@@H](C1)CCCN1[C@@H]2CC3=CC=CC=C3[C@H]2OC4=C(Cl)C=C(C#N)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.87 |
| Formel vikt | 367.87 |
| Visa mer |