Läs mer
MedChemExpress [Sar9,Met(O2)11]-Substance P
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.91% |
| CAS | 110880-55-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1393.66 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 50 mg/mL (35.88 mM∣Need ultrasonic) |