Läs mer
Saracatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Saracatinib (AZD0530) is a potent Src family inhibitor with IC50s of 2.7 to 11 nM for c-Src, Lck, c-YES, Lyn, Fyn, Fgr, and Blk. Saracatinib shows high selectivity over other tyrosine kinases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Saracatinib |
| CAS | 379231-04-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H32ClN5O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | AZD0530 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (92.25 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC=C2C(OCO2)=C1NC3=C4C(OC5CCOCC5)=CC(OCCN6CCN(C)CC6)=CC4=NC=N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 542.03 |
| Visa mer |