missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sarafloxacin Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sarafloxacin hydrochloride |
| CAS | 91296-87-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Sarafloxacin hydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H17 F2 N3 O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Sarafin, Sarafloxacin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17F2N3O3.ClH/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.OC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?