Läs mer
Sarafloxacin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sarafloxacin hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H17F2N3O3.ClH/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H |
| Formel vikt | 421.1005 |
| Procent renhet | >95% |