Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sarkosin, 98%
Produktkod. p-4510348 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10235630
Brand: Thermo Scientific Chemicals 157741000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-97-1
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00004279
InChI-nyckel FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Methylglycine
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
IUPAC-namn 2-(metylamino)ättiksyra
LEDER CNCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine
Färg Färglös eller vit till gul
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH3NHCH2CO2H
Vatten 2% max.
Formel vikt 89.09
Procent renhet ≥97.5% (total base)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.