Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sarkosin, 98%
Beskrivning
En typ 1 glycintransporthämmareSarcosine används vid tillverkning av biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen och tandkrämer. Det används som en mellanprodukt i syntesen av antienzymmedel. Det har visat sig vara en markör för bioagression av prostatacancer. Det fungerar som ett biokemiskt reagens, färgstabilisator, daglig kemikalie, aminosyror, ytaktiva ämnen för hälsoläkemedel och så vidare. Det är involverat i framställningen av N-metyl-glycinetylester genom att reagera med etanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
En typ 1 glycintransporthämmareSarcosin används vid tillverkning av biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen och tandkrämer. Det används som en mellanprodukt i syntesen av antienzymmedel. Det har visat sig vara en markör för bioagression av prostatacancer. Det fungerar som ett biokemiskt reagens, färgstabilisator, daglig kemikalie, aminosyror, ytaktiva ämnen för hälsoläkemedel och så vidare. Det är involverat i framställningen av N-metyl-glycinetylester genom att reagera med etanol.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol. Något lösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sarcosine |
| Smältpunkt | ∼208 °C (dekomposition) |
| pH | 6.1 |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1699442 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8373 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, metanol. Lätt löslig i eter. |
| Formel vikt | 89.09 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.