Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sarkosin, 98%
Produktkod. 11432018
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432018 500 g 500g
11422018 100 g 100g
11442018 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432018 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A14594.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1254.60 SEK
    1038.65 SEK / 500g
    Save 215.95 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
En typ 1 glycintransporthämmareSarcosine används vid tillverkning av biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen och tandkrämer. Det används som en mellanprodukt i syntesen av antienzymmedel. Det har visat sig vara en markör för bioagression av prostatacancer. Det fungerar som ett biokemiskt reagens, färgstabilisator, daglig kemikalie, aminosyror, ytaktiva ämnen för hälsoläkemedel och så vidare. Det är involverat i framställningen av N-metyl-glycinetylester genom att reagera med etanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
En typ 1 glycintransporthämmareSarcosin används vid tillverkning av biologiskt nedbrytbara ytaktiva ämnen och tandkrämer. Det används som en mellanprodukt i syntesen av antienzymmedel. Det har visat sig vara en markör för bioagression av prostatacancer. Det fungerar som ett biokemiskt reagens, färgstabilisator, daglig kemikalie, aminosyror, ytaktiva ämnen för hälsoläkemedel och så vidare. Det är involverat i framställningen av N-metyl-glycinetylester genom att reagera med etanol.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol. Något lösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-97-1
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00004279
InChI-nyckel FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine, n-methylglycine, sarcosinic acid, methylglycine, glycine, n-methyl, methylaminoacetic acid, n-methylaminoacetic acid, sarcosin, 2-methylamino acetic acid, methylamino acetic acid
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
IUPAC-namn 2-(metylamino)ättiksyra
LEDER CNCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine
Smältpunkt ∼208 °C (dekomposition)
pH 6.1
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 1699442
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,8373
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol. Lätt löslig i eter.
Formel vikt 89.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.