Läs mer
Alfa Aesar™ Sarcosine anhydride, 99%
Produktkod. 11459502
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 11459502
Brand: Alfa Aesar™ A10191.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine anhydride
CAS 5076-82-4
Smältpunkt 142°C to 147°C
Molekylformel C6H10N2O2
MDL-nummer MFCD00006519
Kvantitet 5 g
Beilstein 123513
Synonym sarcosine anhydride, sarcosine diketopiperazine, 1,4-dimethyl-2,5-dioxopiperazine, n,n'-dimethyldiketopiperazine, 2,5-piperazinedione, 1,4-dimethyl, sarcosine anhydride, bimol. cyclic, 1,4-dimethyl-2,5-diketopiperazine, 2,5-piperazinedione, 1,4-dimethyl-8ci 9ci, cyclo sar-sar, 1,4-dimethyl-1,4-diazaperhydroine-2,5-dione
InChI-nyckel PKDGRAULLDDTRN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CC(=O)N(C)CC1=O
IUPAC-namn 1,4-dimethylpiperazine-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 142.16
PubChem CID 78761
Formel vikt 142.16
Procent renhet 99%