Läs mer
Sarcosine-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sarcosine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 347840-04-4 |
| Molekylformel | C3 2H3 H4 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Glycine','N-(methyl-d3)-','hydrochloride (9CI), N-(Methyl-d3)glycine hydrochloride, Sarcosine-methyl-d3 hydrochloride, [2H3]Sarcosine hydrochloride, N-Methylglycine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, Sarcosine-d3 (N-methyl-d3) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2.ClH/c1-4-2-3(5)6;/h4H,2H2,1H3,(H,5,6);1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethylamino)acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.57 |
| Formel vikt | 128.0432 |