missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sarcosine-d3, TRC

Produktkod. 30180085
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180085 25 mg
30179920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30180085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS14050425MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 118685-91-9
Molekylformel C3H4D3NO2
Molekylvikt (g/mol) 92.11
Synonym N-(Methyl-d3)-glycine, N-(Methyl-d3)glycine, [2H3]Sarcosine
LEDER OC(CNC([2H])([2H])[2H])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sarcosine-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
Formel vikt 92.0665
Procent renhet >95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.