Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Sarkosinetylesterhydroklorid, 97 %
Produktkod. 10147563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10147563 50 g Glasflaska 50g
10053660 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10147563 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 305590500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52605-49-9 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52605-49-9
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.61
MDL-nummer MFCD00012506
InChI-nyckel NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine ethyl ester hydrochloride, ethyl sarcosinate hydrochloride, ethyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-oet.hcl, ethyl n-methylaminoacetate hydrochloride, me-gly-oet.hcl, n-methylglycine ethyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl n-methylglycinate hydrochloride, n-methyl glycine ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 171173
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 123°C to 129°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3NHCH2CO2C2H5·HCl
Kvantitet 50 g
IUPAC-namn väteetyl-2-(metylamino)acetatklorid
Formel vikt 153.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.