Läs mer
Sarkosinetylesterhydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454454
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454454 100 g 100g
11444454 25 g 25g
11464454 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454454 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13112.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52605-49-9 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Sarkosinetylesterhydroklorid, Det används som mellanprodukt i syntesen av antienzymmedel för tandkräm. Befanns vara en markör för bioagression av prostatacancer. Den kan användas för att framställa N-metyl-N-nitroso-glycinetylester. Denna reaktion kommer att behöva reagens NaNO2 och menstruationen H2O och aq. ättiksyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sarcosine ethyl ester hydrochloride, Det används som mellanprodukt vid syntes av antienzymmedel för tandkräm. Befanns vara en markör för bioagression av prostatacancer. Den kan användas för att framställa N-metyl-N-nitroso-glycinetylester. Denna reaktion kommer att behöva reagens NaNO2 och menstruationen H2O och aq. ättiksyra.
Löslighet Lösligt i vatten
0,1 g/ml.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52605-49-9
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.61
MDL-nummer MFCD00012506
InChI-nyckel NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine ethyl ester hydrochloride, ethyl sarcosinate hydrochloride, ethyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-oet.hcl, ethyl n-methylaminoacetate hydrochloride, me-gly-oet.hcl, n-methylglycine ethyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl n-methylglycinate hydrochloride, n-methyl glycine ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 171173
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 122°C to 126°C
Linjär formel CH3NHCH2CO2CH2CH3·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 3911182
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water 0.1g/mL.
IUPAC-namn etyl-2-(metylamino)acetat;hydroklorid
Formel vikt 153.61
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.