Läs mer
Sarkosinmetylester, hydroklorid, 97 %
Produktkod. 10346744 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346744 50 g Glasflaska 50g
10306464 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346744 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397500500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13515-93-0 | C4H10ClNO2 | 139,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13515-93-0
Molekylformel C4H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 139.58
MDL-nummer MFCD00038876
InChI-nyckel HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
PubChem CID 83544
IUPAC-namn metyl-2-(metylamino)acetat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine methyl ester, hydrochloride
Smältpunkt 110.0°C to 125.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 139.58
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sarcosine methyl ester, hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.