Läs mer
Sarcosine methyl ester hydrochloride, 97%
Produktkod. 11372586
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372586 10 g 10g
11382586 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08572.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13515-93-0 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Den kan reagera med myrsyra för att få N-formyl-N-metyl-glycinmetylester i närvaro av HCO2Na vid rumstemperatur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den kan reagera med myrsyra för
att få N-formyl-N-metyl-glycinmetylester i närvaro av HCO2Na vid rumstemperatur.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13515-93-0
Molekylformel C4H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 139.58
MDL-nummer MFCD00038876
InChI-nyckel HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
PubChem CID 83544
IUPAC-namn metyl-2-(metylamino)acetat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∽105°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 3677128
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 139.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.