Läs mer
Sarcosine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30409877
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30409877 50 g
1 options
Produktkod. 30409877 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS14052350G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 13515-93-0
Molekylformel C4H9NO2 . HCl
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-4(6)7-2;/h5H,3H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CNCC(=O)OC
IUPAC-namn methyl 2-(methylamino)acetate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 139.58
Formel vikt 139.04