Läs mer
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, 97%
Produktkod. 15439728
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439728 5 g 5g
15449728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63176.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5616-81-9 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Sarkosin-tert-butylesterhydroklorid, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol (0,3 gram i 2 mL MeOH).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5616-81-9
Molekylformel C7H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.66
MDL-nummer MFCD00080936
InChI-nyckel RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-sar-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylamino acetate hydrochloride, sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl sarcosinate hydrochloride, tert-butylsarcosinate hydrochloride, h-sar-otbuhcl, sarcosine t-butyl ester hydrochloride, n-methylglycine t-butyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-sar-otbu hcl
PubChem CID 11252350
IUPAC-namn tert-butyl-2-(metylamino)acetat;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CNC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
Smältpunkt 137°C to 141°C
Färg Vitt
Linjär formel CH3NHCH2CO2C(CH3)3·HCl
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol (0.3 gram in 2 mL MeOH).
Formel vikt 181.66
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.