Läs mer
Sarcosine, TRC
Produktkod. 30004363
Change view
Kvantitet:
50 mg
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30004363 50 mg
30011147 25 g
30008126 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30004363 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS14050050MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-97-1
Molekylformel C3 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Synonym N-Methylglycine, Sarcosine (8CI), N-Methylglycine, (Methylamino)acetic acid, (Methylamino)ethanoic acid, 2-(Methylamino)acetic acid, Acetic acid, (methylamino)-, Methylglycine, N-Methylaminoacetic acid, Sarcosin, Sarcosinic acid
IUPAC-namn 2-(methylamino)acetic acid
LEDER CNCC(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material Sarcosine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 89.0477
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.