Läs mer
Sarcosin, TRC
Produktkod. 30011147
Change view
Kvantitet:
50 mg
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011147 25 g
30004363 50 mg
30008126 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011147 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS14050025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-97-1
Molekylformel C3 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Synonym N-Methylglycine, Sarcosine (8CI), N-Methylglycine, (Methylamino)acetic acid, (Methylamino)ethanoic acid, 2-(Methylamino)acetic acid, Acetic acid, (methylamino)-, Methylglycine, N-Methylaminoacetic acid, Sarcosin, Sarcosinic acid
IUPAC-namn 2-(metylamino)ättiksyra
LEDER CNCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarcosine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 89.0477
Procent renhet >95%