Läs mer
Saridegib, MedChemExpress
Produktkod. 16429637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16429637 5 mg -
16487088 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16429637 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16587
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Saridegib
CAS 1037210-93-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H48N2O3S
Kvantitet 5 mg
Synonym IPI-926 Patidegib
LEDER CC1=C(C[C@@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]2(C)CC[C@@H](NS(C)(=O)=O)C4)[C@@]3([H])CC[C@@]([C@@H]5C)(C1)O[C@@]6([H])[C@@]5([H])NC[C@@H](C)C6
Molekylvikt (g/mol) 504.77
Formel vikt 504.77
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death