Läs mer
Sarkosyl, Fisher BioReagents
Produktkod. 10698963
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10698963 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10698963 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP234500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Sarkosyl is an anionic detergent used for cell lysis during the extraction of RNA
  • Also suitable for the solubilization of membrane protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sarkosyl
Färg White
CAS 137-16-6
Fysisk form Solid
Smältpunkt 45°C
pH 7.5 to 8.5
Kvantitet 500 g
Identifiering Pass Test
Förpackning Poly Bottle
Analysprocentintervall ≥95 %
Molekylformel C15H28NNaO3
Linjär formel NaO2CCH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
MDL-nummer MFCD00042728
Merck Index 15, 4401
Synonym Sodium Lauroyl Sarcosinate
InChI-nyckel KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
IUPAC-namn sodium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetate
Molekylvikt (g/mol) 293.38
PubChem CID 23668817
Formel vikt 293.38
Procent renhet ≥95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.