Läs mer
Saroglitazar Magnesium, MedChemExpress
Beskrivning
Saroglitazar magnesium is a novel peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with predominant PPARα and moderate PPARγ activity with EC50 values of 0.65 pM and 3 nM in HepG2 cells, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Saroglitazar Magnesium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1639792-20-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C50H56MgN2O8S2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (138.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCO([Mg+2]1(O(CC)[C@H](C([O-]1)=O)CC2=CC=C(OCCN3C(C)=CC=C3C4=CC=C(SC)C=C4)C=C2)[O-]C5=O)[C@H]5CC6=CC=C(OCCN7C(C)=CC=C7C8=CC=C(SC)C=C8)C=C6 |
| Visa mer |