Läs mer
Sarolaner, MedChemExpress
Beskrivning
Sarolaner (PF-6450567) is an orally active and broad-spectrum ectoparasiticide. Sarolaner is an isoxazoline compound which shows efficacy against fleas and ticks on dogs, with a LC80 value of 0.3 μg/mL against C. felis and a LC100 value of 0.003 μg/mL against O. turicata.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sarolaner |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1398609-39-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H18Cl2F4N2O5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | PF-6450567 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 300 mg/mL (516.03 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |