missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sarpogrelate Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30049749
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049749 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049749 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3757.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Sarpogrelate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sarpogrelate Hydrochloride
CAS 135159-51-2
Analyt- eller komponentnamn Sarpogrelate Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24H31NO6.ClH
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-[2-(Dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl]butanedioic Acid Ester Hydrochloride (1:1), Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride (9CI), Anplag, MCI 9042, Sarpogrelate hydrochloride, Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride, (+/-)-
InChI formel InChI=1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H
LEDER Cl.COc1cccc(CCc2ccccc2OCC(CN(C)C)OC(=O)CCC(=O)O)c1
IUPAC-namn 4-[1-[(dimethylamino)methyl]-2-[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]ethoxy]-4-oxo-butanoic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 465.97
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 465.192 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.