missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sarpogrelate Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30423494
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423494 100 mg
30413521 250 mg
30418059 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS142300100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 135159-51-2
Molekylformel C24H31NO6.HCl
Molekylvikt (g/mol) 465.97
Synonym 1-[2-(Dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl]butanedioic Acid Ester Hydrochloride (1:1), Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride (9CI), Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride, (±)-, Anplag, MCI 9042, Sarpogrelate hydrochloride
IUPAC-namn 4-[1-(dimethylamino)-3-[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]propan-2-yl]oxy-4-oxobutanoic acid;hydrochloride
LEDER Cl.COc1cccc(CCc2ccccc2OCC(CN(C)C)OC(=O)CCC(=O)O)c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sarpogrelate Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H
Formel vikt 465.192
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.