missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SARS-CoV-2 3CL Protease Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Bio-Techne NBP3-07062B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SARS-CoV-2 3CL Protease Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 3CL Protease in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| SARS-CoV-2 3CL Protease | |
| Polyclonal | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| Rabbit | |
| Peptide Affinity-purified | |
| RUO | |
| 43740578 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Biotin | |
| 3CL Proteinase, 3C-like main protease, 3CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase | |
| This antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino terminus of SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-Pro (NSP5) protein. The immunogen is located within the first 50 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-Pro (NSP5) protein. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| SARS-CoV-2 | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering