Läs mer
Proteintech™ SARS-CoV-2 N-protein ELISA Utrustning
Produktkod. 16891656 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Analyskänslighet:
38 pg/ml
Produktkod. Analyskänslighet
16891656 38 pg/ml
1 options
Produktkod. 16891656 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE3000796T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE30007 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA )
  • KE30007 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA )
  • SARS-CoV-2 N-proteinet ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogent SARS-CoV-2 N-protein
  • Analysen känner igen humant SARS-CoV-2 N-protein. En antikropp specifik för SARS-CoV-2 N-protein har förbelagts på mikrobrunnarna
  • SARS-CoV-2 N-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation
  • Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp specifik för SARS-CoV-2 N-protein för att detektera det infångade SARS-CoV-2 N-proteinet
  • För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Tillträdesnummer NC_045512
Analysintervall 375 till 6000 pg/ml
Analyskänslighet 38 pg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
UniProt ID P0DTC9
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST SARS-CoV-2 N protein ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine