Läs mer
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP12 (YP_009725307.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18731447
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18731447 10 μg
1 options
Produktkod. 18731447 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8619.08 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 977.18 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen NSP12
Tillträdesnummer YP_009725307.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 2815 bp
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art SARS-CoV-2
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg