Läs mer
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP13 (YP_009725308.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18793097
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18793097 10 μg
1 options
Produktkod. 18793097 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8080.00 SEK
    7641.90 SEK / 10µg
    Save 438.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen NSP13
Tillträdesnummer YP_009725308.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1822 bp
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art SARS-CoV-2
Kvantitet 10 μg