Läs mer
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP7 (YP_009725303.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18744527
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18744527 10 μg
1 options
Produktkod. 18744527 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3706.46 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 421.01 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen NSP7
Tillträdesnummer YP_009725303.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 268 bp
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art SARS-CoV-2
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg