missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (019), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-12735JF549
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
| SARS-CoV-2 Nucleocapsid | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein | |
| Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein | |
| 100 μg | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 43740575 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| 019 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| SARS-CoV | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering