missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike Antibody (D007), Alexa Fluor™ 750 , Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18852AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| SARS-CoV-2 | |
| Purified |
| ELISA | |
| D007 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| This is a chimeric monoclonal antibody combining the constant domains of the human IgG1 molecule with mouse variable regions. The variable region was obtained from a mouse immunized with purified, recombinant SARS-CoV-2 Omicron (XBB.1) Spike Protein. The antibody was produced using recombinant antibody technology. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering