Läs mer
R&D Systems™ SARS-CoV-2 ORF3a (YP_009724391.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18783547
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18783547 10 μg
1 options
Produktkod. 18783547 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen ORF3a
Tillträdesnummer YP_009724391.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 841 bp
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art SARS-CoV-2
Kvantitet 10 μg