missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SARS-CoV-2 ORF9c Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11930G
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SARS-CoV-2 ORF9c Polyclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 ORF9c in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Specifikationer
| SARS-CoV-2 ORF9c | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Rabbit | |
| Peptide Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunofluorescence | |
| DyLight 488 | |
| 2019-nCoV ORF9c, COVID-19 ORF9c, ORF14, ORF9c, ORF9c protein, Uncharacterized protein 14 | |
| Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of SARS-CoV-2 ORF9c protein. The immunogen is located within the first 50 amino acids of the SARS-CoV-2 ORF9c protein. | |
| 0.1 mL | |
| Infections (Virus Bacteria and Parasites) | |
| SARS-CoV-2 | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering