Läs mer
Invitrogen™ SARS-CoV-2 Spike Delta (B.1.617.2) ProcartaPlex™ Simplex kit
Beskrivning
The Human SARS-CoV-2 Spike Delta (B.1.617.2) Ig Total ProcartaPlex Simplex Kit measures anti-SARS-CoV-2 Spike antibodies targeted against the SARS-CoV-2 variant Lineage B.1.617.2 in serum and plasma. This kit is designed to be combinable with other Simplex kits from the Coronavirus Panel so that you can create your own multiplex panel that utilizes Luminex xMAP technology for protein detection/quantitation. When combining multiple Simplex kits (i.e., when you are not using a pre-configured Multiplex Panel), only one Viral Reagent kit (sold separately) is needed for each assay plate regardless of plex size. The detector antibody is an Immunoglobulin (Ig) Total antibody directly conjugated to phycoerythrin (PE) that cross-reacts with all Ig (IgG, IgM, and IgA) in serum and plasma. IgG is the most abundant of the immunoglobulins.
Human SARS-CoV-2 Spike Delta (B.1.617.2) Ig Totalt ProcartaPlex Simplex Kit mäter anti-SARS-CoV-2 Spike-antikroppar riktade mot SARS-CoV-2-varianten Lineage B.1.617.2 i serum och plasma. Detta kit är designat för att kunna kombineras med andra Simplex-kit från Coronavirus Panel så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast ett viralt reagens-kit (kat.nr EPX010-10430-901, säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek. Detektorantikroppen är en immunglobulin (Ig) Total antikropp direkt konjugerad till fykoerytrin (PE) som korsreagerar med allt Ig (IgG, IgM och IgA) i serum och plasma. IgG är det mest förekommande av immunglobulinerna.
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
• Fler resultat per —prov mäter flera proteinmål samtidigt i en enda –25 50μ L prov
• Väletablerad Luminex —teknologin mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda 25 –50μ L-—prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Simplex kit |
| Kvantitet | 96 reaktioner |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Kombinerbar |
| Bead Region | Spike Delta (B.1.617.2) [56] |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| Analysintervall | Se analysintyg |
| Formatera | Simplex kit |
| För användning med (applikation) | Proteinanalyser och analys |
| För användning med (utrustning) | Luminex Instrument |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.