Läs mer
Invitrogen™ SARS-CoV-2 Spike Omicron (B.1.1.529) Neutraliserande antikropp människa ProcartaPlex™ Simplex kit
Beskrivning
Den mänskliga SARS-CoV-2 Spike Omicron (B.1.1.529) neutraliserande antikropp ProcartaPlex Simplex Kit möjliggör detektering av neutraliserande anti-SARS-CoV-2-antikroppar i serum och plasma. Analysen möjliggör mätning av den neutraliserande potentialen hos antikroppar mot varianten B.1.1.529 (o) med hjälp av Luminex xMAP teknologi.
Till skillnad från de flesta ProcartaPlex kit som använder matchade antikroppspar för att detektera proteiner av intresse, denna serologiska analys är designad med SARS-CoV-2 S1 variantprotein B.1.1.529 (o) konjugerat till pärlan. Prover eller kontroller tillsätts och antikroppar binder till de konjugerade proteinerna. Detta är en konkurrerande analys där biotinylerad ACE2 används som detektionsreagens. Biotinylerat ACE2 kommer att binda till spikeproteinet på pärlorna när det inte blockeras av bundna neutraliserande antikroppar. Streptavidin-fykoerytrin (PE) tillsätts och signalen är indirekt proportionell mot mängden specifika neutraliserande antikroppar som finns närvarande. Negativa kontroller ger den högsta signalen, medan neutraliserande antikroppar i provet eller den positiva kontrollen kommer att minska signalen.
Den totala inkubationstiden för den humana SARS-CoV-2 Spike Omicron (B.1.1.529) neutraliserande antikropp ProcartaPlex Simplex Kit är tre timmar. Kitet levereras med alla reagenser som behövs för att köra analysen (inget behov av att köpa ett grundläggande kit) och innehåller två injektionsflaskor med positiva kontroller. Serum- och plasmaprover rekommenderas att spädas 1:100. Detta kit går inte att kombinera med andra simplex kit eller paneler.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Simplex kit |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Kombinerbar |
| Typ av pärla | Magnetisk |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| Analysintervall | Se produktdokumentationen |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Innehåll och lagring | •1 injektionsflaska Standard Mix |
| Forskningsområde | SARS-CoV-2 Ig Totalt |