Läs mer
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
2095.00 SEK - 5870.00 SEK
Specifikationer
Antigen Spike RBD
Klona 1049417
Utspädning Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Användningsområden Blocking Assay, Neutralization, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18751307
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB11294-SP
25 μg
2095.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18721397
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB11294-100
100 μg
5870.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Blocking Assay, Neutralization, Immunocytochemistry
Specifikationer
Specifikationer
Spike RBD
Blockade of Receptor-ligand Interaction, Neutralization, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike S1 Subunit protein, Val16-Pro681, Accession # YP_009724390.1
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
1049417
Blocking Assay, Neutralization, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
SARS-CoV-2
YP_009724390.1
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer