Läs mer
SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
2075.00 SEK - 4785.00 SEK
Specifikationer
Antigen SARS-CoV-2 Spike RBD
Klona 1035740
Utspädning ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction 50 ug/mL
Användningsområden ELISA, Blocking Assay
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18760977
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB105807-SP
25 μg
2075.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18713147
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB105807-100
100 μg
4785.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Spike RBD Monoclonal specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction.
Specifikationer
Specifikationer
SARS-CoV-2 Spike RBD
ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction 50 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
2019-nCoV Peplomer protein, 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 E2, SARS-COV-2 Peplomer protein, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike, Spike glycoprotein, Spike S1, Spike S1 RBD, surface glycoprotein
Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit, Val16-Pro681, Accession # YP_009724390.1
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
1035740
ELISA, Blocking Assay
Unconjugated
Mouse
SARS-CoV-2
YP_009724390.1
43740568
IgG2a
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer