Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human SARS-CoV-2-varianter Neutralizing Antibody Panel, 6plex
Produktkod. 17639126
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. 17639126
Brand: Invitrogen™ EPX06016018901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De ProcartaPlex Human SARS-CoV-2-varianter Neutralizing Antibody Panel 6plexl möjliggör detektering av neutraliserande anti-SARS-CoV-2-antikroppar i serum och plasma.
De ProcartaPlex Human SARS-CoV-2-varianter Neutralizing Antibody Panel 6plexl möjliggör detektering av neutraliserande anti-SARS-CoV-2-antikroppar i serum och plasma. Analysen möjliggör direkt jämförelse av den neutraliserande potentialen hos antikroppar mot det ursprungliga vildtypsviruset och fem varianter (B.1.1.529 (o), B.1.617.2 (δ ), P.1 (γ ), B.1.351 (β ), och B.1.1.7 (α )) i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi. Samtidig detektering av neutraliserande anti-SARS-CoV-2-antikroppar i en analys sparar inte bara tid utan möjliggör jämförande mätning för att tillhandahålla en komplett, holistisk datauppsättning av neutraliserande aktivitet i serum- eller plasmaprover.
Till skillnad från de flesta ProcartaPlex kit som använder matchade antikroppspar för att detektera proteiner av intresse, denna serologiska analys är designad med SARS-CoV-2 S1 vildtyps- eller variantproteiner konjugerade till pärlan. Prover eller kontroller tillsätts och antikropparna binder till de konjugerade proteinerna. Detta är en konkurrerande analys där biotinylerad ACE2 används som detektionsreagens. Biotinylerat ACE2 binder till spikeproteinet på pärlorna när det inte blockeras av bundna neutraliserande antikroppar. Streptavidin-fykoerytrin (PE) tillsätts och signalen är indirekt proportionell mot mängden specifika neutraliserande antikroppar som finns närvarande. Negativa kontroller ger den högsta signalen, medan neutraliserande antikroppar i provet eller den positiva kontrollen kommer att minska signalen.
Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format och den totala inkubationstiden är tre timmar. Kitet levereras med två injektionsflaskor med positiva kontroller. Serum- och plasmaprover rekommenderas att spädas 1:100. Det går inte att kombinera med simplex eller andra paneler.
Mållista [pärlregion]
Neutraliserande antikroppar mot:
  • SARS-CoV-2 S1 B.1.1.529 (o), [57]
  • SARS-CoV-2 S1 B.1.617.2 (δ ), [56]
  • SARS-CoV-2 Spike B.1.617.2 P.1 (γ ), [53]
  • SARS-CoV-2 S1 B.1.351 (β ), [33]
  • SARS-CoV-2 S1 B.1.1.7 (α ), [29]
  • SARS-CoV-2 S1 (vikt), [15]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Typ av pärla Magnetisk
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se produktdokumentationen
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Innehåll och lagring
•1 injektionsflaska Standard Mix
• 1 injektionsflaska Bead Mix (1X)
• 2 injektionsflaskor Kontroll
• 1 flaska Biotinylated Detection Antibody Mix (1X)
• 1 flaska Läsbuffert (1X)
• 1 flaska tvättbuffert (10X)
• 1 flaska Streptavidin-PE (1X)
• 1 flaska Universal Assay Buffer (1X)
• 1 flaska Detection Antibody Diluent (1X)
• 8-rörs remsa
• Självhäftande film
• Plattbotten 96-brunnars platta, svart Förvaras
vid 2 C °till 8 °C.
Forskningsområde SARS-CoV-2 Ig Totalt