Läs mer
R&D Systems™ SARS-CoV 3CL Protease (NP_828849.7) VersaClone cDNA
Produktkod. 18770167
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18770167 10 μg
1 options
Produktkod. 18770167 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3129
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen SARS-CoV-2 3 CL Protease
Tillträdesnummer NP_828849.7
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 937 bp
Gen-ID (Entrez) 43740578
Gene Alias 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art SARS-CoV
Kvantitet 10 μg