Läs mer
Sarsasapogenin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sarsapogenin |
| CAS | 126-19-2 |
| Molekylformel | C27 H44 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Spirostan-3-ol','(3β,5β,25S)-, 5β-Spirostan-3β-ol','(25S)- (8CI), Sarsasapogenin (6CI,7CI), Spiro[8H-naphth[2',1':4,5]indeno[2,1-b]furan-8,2'-[2H]pyran]','spirostan-3-ol deriv., (3β,5β,25S)-Spirostan-3-ol, NSC 1615, Parigenin, Sarsagenin |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.64 |
| Formel vikt | 416.329 |